ENA458429704
Enamine
2-(5-chloro-4-formyl-2-methoxyphenoxy)acetamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-230494-100MG
164,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-230494-100MG
164,60 €
Iupac Name
2-(5-chloro-4-formyl-2-methoxyphenoxy)acetamide
Inchi Code
1S/C10H10ClNO4/c1-15-8-2-6(4-13)7(11)3-9(8)16-5-10(12)14/h2-4H,5H2,1H3,(H2,12,14)
Clave InChI
PKTBFTZLCXEFDX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230494
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)