ENA458429514
Enamine
1-[(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl]piperidine-4-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-230304-100MG
318,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-230304-100MG
318,00 €
Iupac Name
1-[(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H19N3O4S/c1-3-15-9(2)11(8-13-15)20(18,19)14-6-4-10(5-7-14)12(16)17/h8,10H,3-7H2,1-2H3,(H,16,17)
Clave InChI
SFTHHJOKHDTDIK-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230304
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)