Merck
ENA458426588
Enamine
6-methanesulfonyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
178,10 €
250 MG
254,80 €
500 MG
483,60 €
1 G
634,40 €
2.5 G
1246,70 €
5 G
1843,40 €
10 G
2733,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-226978-100MG
178,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
178,10 €
250 MG
254,80 €
500 MG
483,60 €
1 G
634,40 €
2.5 G
1246,70 €
5 G
1843,40 €
10 G
2733,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.75
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-226978-100MG
178,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6-(methylsulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2S.ClH/c1-14(12,13)9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-11-10;/h4-5,7,11H,2-3,6H2,1H3;1H
Clave InChI
MEHOLLNKUOYWKI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226978
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226978
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)