Merck
ENA458426507
Enamine
2-chloro-6-(4-fluorophenoxy)pyridine
Seleccione un Tamaño
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
5 G
1894,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-226758-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
5 G
1894,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.63
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-226758-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
72-73
Iupac Name
2-chloro-6-(4-fluorophenoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C11H7ClFNO/c12-10-2-1-3-11(14-10)15-9-6-4-8(13)5-7-9/h1-7H
Clave InChI
POFCEYSYHCCWSD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226758
Melting Point
72-73
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226758
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)