Merck
ENA458426311
Enamine
3,3-difluorobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
145.58
Número MDL:
Iupac Name
3,3-difluorobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9F2N.ClH/c1-4(5,6)2-3-7;/h2-3,7H2,1H3;1H
Clave InChI
AUBMPIMOUQBSKV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226317
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226317
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)