Merck
ENA458426220
Enamine
2-chloro-N-(4-phenyl-1,2-oxazol-5-yl)acetamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
154,70 €
250 MG
219,70 €
500 MG
410,80 €
1 G
547,30 €
2.5 G
1072,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-223719-100MG
154,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
154,70 €
250 MG
219,70 €
500 MG
410,80 €
1 G
547,30 €
2.5 G
1072,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
236.66
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-223719-100MG
154,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-chloro-N-(4-phenylisoxazol-5-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O2/c12-6-10(15)14-11-9(7-13-16-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H,14,15)
Clave InChI
DJNCTDRHCGNCKG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223719
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223719
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)