Merck
ENA458426121
Enamine
5-methoxyquinoline-8-sulfonyl chloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1131,00 €
2.5 G
2216,50 €
5 G
3279,90 €
10 G
4864,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-224470-100MG
391,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1131,00 €
2.5 G
2216,50 €
5 G
3279,90 €
10 G
4864,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.7
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-224470-100MG
391,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
134-135
Iupac Name
5-methoxyquinoline-8-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H8ClNO3S/c1-15-8-4-5-9(16(11,13)14)10-7(8)3-2-6-12-10/h2-6H,1H3
Clave InChI
HVQGEXUGTNNNQU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224470
Melting Point
134-135
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224470
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)