Merck
ENA458426043
Enamine
ethyl 2-cyano-2-cyclohexylacetate
Seleccione un Tamaño
100 MG
94,40 €
250 MG
115,20 €
500 MG
156,80 €
1 G
188,00 €
2.5 G
280,30 €
5 G
435,00 €
10 G
744,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-225474-100MG
94,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
94,40 €
250 MG
115,20 €
500 MG
156,80 €
1 G
188,00 €
2.5 G
280,30 €
5 G
435,00 €
10 G
744,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-225474-100MG
94,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl cyano(cyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c1-2-14-11(13)10(8-12)9-6-4-3-5-7-9/h9-10H,2-7H2,1H3
Clave InChI
NUYCINUWJWAOFR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225474
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225474
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)