ENA458425883
Enamine
N-butyl-3-methylcyclohexan-1-amine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-225052-100MG
173,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-225052-100MG
173,70 €
Iupac Name
N-butyl-3-methylcyclohexanamine
Inchi Code
1S/C11H23N/c1-3-4-8-12-11-7-5-6-10(2)9-11/h10-12H,3-9H2,1-2H3
Clave InChI
KFJUEEKIJVBZSQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225052
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)