Merck
ENA458424970
Enamine
3,4-dimethylcyclohexane-1-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
5 G
1894,10 €
10 G
2809,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-214962-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
5 G
1894,10 €
10 G
2809,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
156.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-214962-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3,4-dimethylcyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H16O2/c1-6-3-4-8(9(10)11)5-7(6)2/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)
Clave InChI
HQZRFFDOIJVEFB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214962
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214962
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)