ENA458424408
Enamine
N-methylsulfamoyl fluoride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-223447-100MG
162,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-223447-100MG
162,50 €
Iupac Name
methylsulfamoyl fluoride
Inchi Code
1S/CH4FNO2S/c1-3-6(2,4)5/h3H,1H3
Clave InChI
WKBFOPPPPFIKOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223447
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)