ENA457511273
Enamine
[3-(1,3-benzoxazol-2-yl)propyl](methyl)amine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-223288-100MG
318,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-223288-100MG
318,50 €
Iupac Name
N-[3-(1,3-benzoxazol-2-yl)propyl]-N-methylamine
Inchi Code
1S/C11H14N2O/c1-12-8-4-7-11-13-9-5-2-3-6-10(9)14-11/h2-3,5-6,12H,4,7-8H2,1H3
Clave InChI
DFEJPMYJSQTLOE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223288
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)