Merck
ENA457510985
Enamine
1-[(2-bromophenyl)methyl]cyclobutan-1-ol
Seleccione un Tamaño
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1176,00 €
2.5 G
2261,50 €
5 G
3324,90 €
10 G
4909,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-222429-100MG
436,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1176,00 €
2.5 G
2261,50 €
5 G
3324,90 €
10 G
4909,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.13
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-222429-100MG
436,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(2-bromobenzyl)cyclobutanol
Inchi Code
1S/C11H13BrO/c12-10-5-2-1-4-9(10)8-11(13)6-3-7-11/h1-2,4-5,13H,3,6-8H2
Clave InChI
RMFDNCLCAHLZSJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222429
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222429
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)