Merck
ENA457510683
Enamine
3-methyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-3-ol
Seleccione un Tamaño
50 MG
349,70 €
100 MG
520,00 €
250 MG
743,60 €
500 MG
1172,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-222844-50MG
349,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
349,70 €
100 MG
520,00 €
250 MG
743,60 €
500 MG
1172,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-222844-50MG
349,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
75-79
Iupac Name
3-methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]dioxepin-3-ol
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-10(11)6-12-8-4-2-3-5-9(8)13-7-10/h2-5,11H,6-7H2,1H3
Clave InChI
HWYICNJWLYVBPJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222844
Melting Point
75-79
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222844
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)