Merck
ENA457509541
Enamine
[4-(methoxymethyl)oxan-4-yl]methanamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
322,40 €
250 MG
460,20 €
500 MG
725,40 €
1 G
930,80 €
2.5 G
2139,80 €
5 G
4156,10 €
10 G
6045,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-219790-100MG
322,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
322,40 €
250 MG
460,20 €
500 MG
725,40 €
1 G
930,80 €
2.5 G
2139,80 €
5 G
4156,10 €
10 G
6045,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.69
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-219790-100MG
322,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
[4-(methoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO2.ClH/c1-10-7-8(6-9)2-4-11-5-3-8;/h2-7,9H2,1H3;1H
Clave InChI
OMMJAKQCLBXQND-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219790
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219790
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)