Merck
ENA457509374
Enamine
3-{methyl[(oxiran-2-yl)methyl]amino}propanenitrile
Seleccione un Tamaño
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1187,70 €
5 G
1733,70 €
10 G
2550,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-219062-100MG
207,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1187,70 €
5 G
1733,70 €
10 G
2550,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
140.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-219062-100MG
207,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-[methyl(2-oxiranylmethyl)amino]propanenitrile
Inchi Code
1S/C7H12N2O/c1-9(4-2-3-8)5-7-6-10-7/h7H,2,4-6H2,1H3
Clave InChI
RGTWUWWGJZORLS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219062
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219062
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)