ENA457509040
Enamine
2-methylthiophene-3-carbaldehyde
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-101658-100MG
150,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-101658-100MG
150,30 €
Iupac Name
2-methyl-3-thiophenecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H6OS/c1-5-6(4-7)2-3-8-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
NSYHYZOBGJOIMD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101658
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)