Merck
ENA457508836
Enamine
2-(3-bromopropyl)oxirane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.03
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(3-bromopropyl)oxirane
Inchi Code
1S/C5H9BrO/c6-3-1-2-5-4-7-5/h5H,1-4H2
Clave InChI
ZRRZAIJKJYIGIV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218375
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)