ENA455586379
Enamine
4-(trifluoromethyl)thiophene-3-carbaldehyde
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-217811-50MG
378,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-217811-50MG
378,30 €
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)thiophene-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H3F3OS/c7-6(8,9)5-3-11-2-4(5)1-10/h1-3H
Clave InChI
LLNJYPBOAYVSJW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217811
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)