Merck
ENA455585322
Enamine
1-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
436,30 €
250 MG
602,70 €
500 MG
923,80 €
1 G
1172,10 €
2.5 G
2148,40 €
5 G
3776,00 €
10 G
7031,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-216541-100MG
436,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
436,30 €
250 MG
602,70 €
500 MG
923,80 €
1 G
1172,10 €
2.5 G
2148,40 €
5 G
3776,00 €
10 G
7031,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.66
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-216541-100MG
436,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12FNO.ClH/c1-6(11)8-4-3-7(10)5-9(8)12-2;/h3-6H,11H2,1-2H3;1H
Clave InChI
FFOAXWXWUDSGCD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216541
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216541
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)