ENA448969827
Enamine
4-(2-methoxyethyl)aniline
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-53778-100MG
318,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-53778-100MG
318,50 €
Iupac Name
4-(2-methoxyethyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5H,6-7,10H2,1H3
Clave InChI
LGBFKALRQPQBJJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53778
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)