Merck
ENA448969555
Enamine
2-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carbonyl chloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1904,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-215188-100MG
335,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1904,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.63
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-215188-100MG
335,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H9ClO3/c1-10(9(11)12)6-13-7-4-2-3-5-8(7)14-10/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
LOWDXWQZUWBHMK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215188
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215188
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)