Merck
ENA448968360
Enamine
1-(4-cyano-2-fluorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1904,50 €
5 G
2818,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-211602-100MG
335,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1904,50 €
5 G
2818,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-211602-100MG
335,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(4-cyano-2-fluorophenyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H11FN2O2/c13-10-5-8(6-14)1-2-11(10)15-4-3-9(7-15)12(16)17/h1-2,5,9H,3-4,7H2,(H,16,17)
Clave InChI
OKLSAKLXOGFNEW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211602
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211602
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)