Merck
ENA447958687
Enamine
4,6-dichloro-2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde
Seleccione un Tamaño
100 MG
285,50 €
250 MG
388,20 €
500 MG
585,80 €
1 G
737,90 €
2.5 G
1439,90 €
5 G
2608,60 €
10 G
3704,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-210123-100MG
285,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
285,50 €
250 MG
388,20 €
500 MG
585,80 €
1 G
737,90 €
2.5 G
1439,90 €
5 G
2608,60 €
10 G
3704,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.1
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-210123-100MG
285,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4,6-dichloro-2-(1-pyrrolidinyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9Cl2N3O/c10-7-6(5-15)8(11)13-9(12-7)14-3-1-2-4-14/h5H,1-4H2
Clave InChI
QPQPNBHOKOYKQT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210123
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210123
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)