ENA447958345
Enamine
2-amino-3-(4-chlorophenyl)propanamide hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-211038-100MG
376,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-211038-100MG
376,50 €
Iupac Name
2-amino-3-(4-chlorophenyl)propanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11ClN2O.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,11H2,(H2,12,13);1H
Clave InChI
SBCQWOMPWBRMJK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211038
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)