ENA447957813
Enamine
[4-(methylcarbamoyl)phenyl]methanesulfonyl chloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-205881-100MG
335,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-205881-100MG
335,40 €
Iupac Name
{4-[(methylamino)carbonyl]phenyl}methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H10ClNO3S/c1-11-9(12)8-4-2-7(3-5-8)6-15(10,13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
IOWWBWLSFVRSHU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205881
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)