Merck
ENA447957805
Enamine
N-(1-phenylethyl)cyclopropanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.71
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-(1-phenylethyl)cyclopropanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15N.ClH/c1-9(12-11-7-8-11)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,9,11-12H,7-8H2,1H3;1H
Clave InChI
VYLZMZFDFDAKNL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208070
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208070
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)