Merck
ENA447957605
Enamine
7-bromo-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
Seleccione un Tamaño
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1122,70 €
2.5 G
2158,80 €
5 G
3171,50 €
10 G
4682,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-207553-100MG
418,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1122,70 €
2.5 G
2158,80 €
5 G
3171,50 €
10 G
4682,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.1
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-207553-100MG
418,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
7-bromo-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
Inchi Code
1S/C9H11BrN2/c1-12-5-4-11-8-3-2-7(10)6-9(8)12/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
Clave InChI
AQBNWIOESLEWRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207553
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207553
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)