Merck
ENA447957496
Enamine
2-cyclobutyl-3-hydrazinylpyrazine
Seleccione un Tamaño
100 MG
295,10 €
250 MG
419,90 €
500 MG
661,70 €
1 G
848,90 €
2.5 G
1662,70 €
5 G
2460,90 €
10 G
3650,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-207270-100MG
295,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
295,10 €
250 MG
419,90 €
500 MG
661,70 €
1 G
848,90 €
2.5 G
1662,70 €
5 G
2460,90 €
10 G
3650,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
164.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-207270-100MG
295,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-cyclobutyl-3-hydrazineylpyrazine
Inchi Code
1S/C8H12N4/c9-12-8-7(6-2-1-3-6)10-4-5-11-8/h4-6H,1-3,9H2,(H,11,12)
Clave InChI
OQMANAPVMKZFTF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207270
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207270
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)