Merck
ENA447957477
Enamine
4-chloropyridine-2,6-dicarbohydrazide
Seleccione un Tamaño
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-207172-100MG
335,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.63
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-207172-100MG
335,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-chloro-2,6-pyridinedicarbohydrazide
Inchi Code
1S/C7H8ClN5O2/c8-3-1-4(6(14)12-9)11-5(2-3)7(15)13-10/h1-2H,9-10H2,(H,12,14)(H,13,15)
Clave InChI
BNEZLSRZGGPXAG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207172
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207172
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)