Merck
ENA447957007
Enamine
3-amino-1-(2-aminophenyl)propan-1-one dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
354,90 €
100 MG
527,80 €
250 MG
752,70 €
500 MG
1186,90 €
1 G
1521,00 €
2.5 G
2980,90 €
5 G
4409,60 €
10 G
6540,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-207293-50MG
354,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
354,90 €
100 MG
527,80 €
250 MG
752,70 €
500 MG
1186,90 €
1 G
1521,00 €
2.5 G
2980,90 €
5 G
4409,60 €
10 G
6540,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
237.13
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-207293-50MG
354,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
185-188
Iupac Name
3-amino-1-(2-aminophenyl)propan-1-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O.2ClH/c10-6-5-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11;;/h1-4H,5-6,10-11H2;2*1H
Clave InChI
GIUIHRRGPBPUAO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207293
Melting Point
185-188
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207293
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)