ENA447956942
Enamine
2-bromo-1-(2-methoxypyridin-3-yl)ethan-1-one hydrobromide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-206418-100MG
461,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-206418-100MG
461,00 €
Iupac Name
2-bromo-1-(2-methoxypyridin-3-yl)ethan-1-one hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2.BrH/c1-12-8-6(7(11)5-9)3-2-4-10-8;/h2-4H,5H2,1H3;1H
Clave InChI
ALYKYHFFTUISBQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206418
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)