Merck
ENA447956904
Enamine
2-methoxy-4-phenylcyclohexan-1-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1264,40 €
2.5 G
2434,40 €
5 G
3582,30 €
10 G
5290,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-205665-100MG
468,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1264,40 €
2.5 G
2434,40 €
5 G
3582,30 €
10 G
5290,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.27
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-205665-100MG
468,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-methoxy-4-phenylcyclohexan-1-one
Inchi Code
1S/C13H16O2/c1-15-13-9-11(7-8-12(13)14)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11,13H,7-9H2,1H3
Clave InChI
BDWYLSNDWRACPH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205665
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205665
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)