Merck
ENA444724220
Enamine
tert-butyl N-(4-sulfanylcyclohexyl)carbamate
Seleccione un Tamaño
100 MG
468,00 €
250 MG
668,20 €
500 MG
1053,00 €
1 G
1349,40 €
2.5 G
2834,00 €
5 G
5600,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-200743-100MG
468,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
468,00 €
250 MG
668,20 €
500 MG
1053,00 €
1 G
1349,40 €
2.5 G
2834,00 €
5 G
5600,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.36
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-200743-100MG
468,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 4-sulfanylcyclohexylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H21NO2S/c1-11(2,3)14-10(13)12-8-4-6-9(15)7-5-8/h8-9,15H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
Clave InChI
DYBMNZSSIAKCBG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200743
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200743
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)