Merck
ENA444724136
Enamine
N-[(4-benzylmorpholin-2-yl)methyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-202692-100MG
232,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
302.3
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-202692-100MG
232,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-((4-benzylmorpholin-2-yl)methyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Inchi Code
1S/C14H17F3N2O2/c15-14(16,17)13(20)18-8-12-10-19(6-7-21-12)9-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2,(H,18,20)
Clave InChI
SGYDZKNULWQYIA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202692
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202692
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)