ENA444723966
Enamine
6-chloro-2-(dichloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-200681-100MG
223,10 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-200681-100MG
223,10 €
Iupac Name
6-chloro-2-(dichloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H5Cl3N2.ClH/c9-5-1-2-7-12-6(8(10)11)4-13(7)3-5;/h1-4,8H;1H
Clave InChI
MNTQSXQQKKFVPV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200681
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)