Merck
ENA444723608
Enamine
7-chloro-2,3-dihydro-1lambda6,2-benzothiazole-1,1,3-trione
Seleccione un Tamaño
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
1 G
909,50 €
2.5 G
1741,50 €
5 G
2556,60 €
10 G
3768,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-199545-100MG
344,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
1 G
909,50 €
2.5 G
1741,50 €
5 G
2556,60 €
10 G
3768,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.63
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-199545-100MG
344,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
260-262
Iupac Name
7-chlorobenzo[d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C7H4ClNO3S/c8-5-3-1-2-4-6(5)13(11,12)9-7(4)10/h1-3H,(H,9,10)
Clave InChI
MEFGCTZWJIQTTR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199545
Melting Point
260-262
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199545
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)