Merck
ENA444723546
Enamine
[5-(trifluoromethoxy)pyridin-2-yl]methanol
Seleccione un Tamaño
50 MG
406,40 €
100 MG
585,80 €
250 MG
815,90 €
500 MG
1259,20 €
1 G
1601,10 €
2.5 G
3094,80 €
5 G
4558,60 €
10 G
6737,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-199393-50MG
406,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
406,40 €
100 MG
585,80 €
250 MG
815,90 €
500 MG
1259,20 €
1 G
1601,10 €
2.5 G
3094,80 €
5 G
4558,60 €
10 G
6737,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.13
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-199393-50MG
406,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(5-(trifluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6F3NO2/c8-7(9,10)13-6-2-1-5(4-12)11-3-6/h1-3,12H,4H2
Clave InChI
OALSPSYYLWXNHE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199393
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199393
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)