Merck
ENA444723078
Enamine
(5R)-5-methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
Seleccione un Tamaño
5 MG
220,00 US$
220,00 US$
En stockDetalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
220,00 US$
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.2
Número MDL:
220,00 US$
En stockDetalles
mp
240-242
Iupac Name
(5R)-5-methyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-10(7-5-3-2-4-6-7)8(13)11-9(14)12-10/h2-6H,1H3,(H2,11,12,13,14)/t10-/m1/s1
Clave InChI
JNGWGQUYLVSFND-SNVBAGLBSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129759
Melting Point
240-242
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129759
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)