ENA432540016
Enamine
1-bromo-3-methoxy-3-methylbutan-2-one
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-197532-50MG
332,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-197532-50MG
332,80 €
Iupac Name
1-bromo-3-methoxy-3-methyl-2-butanone
Inchi Code
1S/C6H11BrO2/c1-6(2,9-3)5(8)4-7/h4H2,1-3H3
Clave InChI
RLEAJEINZQWXQO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197532
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)