Merck
ENA432539828
Enamine
3-(4-methoxyphenyl)pyrazin-2-amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1017,40 €
2.5 G
1949,50 €
5 G
2863,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-194861-100MG
380,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1017,40 €
2.5 G
1949,50 €
5 G
2863,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-194861-100MG
380,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
113-115
Iupac Name
3-(4-methoxyphenyl)pyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C11H11N3O/c1-15-9-4-2-8(3-5-9)10-11(12)14-7-6-13-10/h2-7H,1H3,(H2,12,14)
Clave InChI
YAXSYIQGNIJEKW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194861
Melting Point
113-115
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194861
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)