ENA432539763
Enamine
[4-(1H-imidazol-4-yl)phenyl]methanol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-195225-100MG
120,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-195225-100MG
120,90 €
Iupac Name
[4-(1H-imidazol-4-yl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c13-6-8-1-3-9(4-2-8)10-5-11-7-12-10/h1-5,7,13H,6H2,(H,11,12)
Clave InChI
HUJGRFDRKQPSRW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195225
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)