Merck
ENA432539740
Enamine
2-(2-phenoxypropanamido)acetic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
204,90 €
250 MG
273,80 €
500 MG
406,40 €
1 G
507,80 €
2.5 G
1031,70 €
5 G
1904,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-749190-100MG
204,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
204,90 €
250 MG
273,80 €
500 MG
406,40 €
1 G
507,80 €
2.5 G
1031,70 €
5 G
1904,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-749190-100MG
204,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
[(2-phenoxypropanoyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO4/c1-8(11(15)12-7-10(13)14)16-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)
Clave InChI
HQTYAFXQEWULMT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196752
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196752