Merck
ENA432538122
Enamine
5-methoxy-3,6-dihydro-2H-oxazine
Seleccione un Tamaño
100 MG
110,50 €
250 MG
157,30 €
500 MG
299,00 €
1 G
423,80 €
2.5 G
828,10 €
5 G
1227,20 €
10 G
1820,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-189326-100MG
110,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
110,50 €
250 MG
157,30 €
500 MG
299,00 €
1 G
423,80 €
2.5 G
828,10 €
5 G
1227,20 €
10 G
1820,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
115.13
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-189326-100MG
110,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5,6-dihydro-2H-1,4-oxazin-3-yl methyl ether
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c1-7-5-4-8-3-2-6-5/h4,6H,2-3H2,1H3
Clave InChI
PHHLJJZTCFQWAT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189326
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)