Merck
ENA432537894
Enamine
1-{3-amino-8-oxa-4-thia-1,2-diazaspiro[4.5]dec-2-en-1-yl}ethan-1-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1904,50 €
5 G
2818,40 €
10 G
4179,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-189701-100MG
335,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1904,50 €
5 G
2818,40 €
10 G
4179,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.28
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-189701-100MG
335,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(3-amino-8-oxa-4-thia-1,2-diazaspiro[4.5]dec-2-en-1-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H13N3O2S/c1-6(12)11-8(14-7(9)10-11)2-4-13-5-3-8/h2-5H2,1H3,(H2,9,10)
Clave InChI
PSBMEXIERLCKLZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189701
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189701
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)