Merck
ENA429361660
Enamine
3-bromo-3-methylbut-1-yne
Seleccione un Tamaño
100 MG
133,90 €
250 MG
191,10 €
500 MG
300,30 €
1 G
384,80 €
2.5 G
752,70 €
5 G
1115,40 €
10 G
1654,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-91996-100MG
133,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
133,90 €
250 MG
191,10 €
500 MG
300,30 €
1 G
384,80 €
2.5 G
752,70 €
5 G
1115,40 €
10 G
1654,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
147.01
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-91996-100MG
133,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-bromo-3-methyl-1-butyne
Inchi Code
1S/C5H7Br/c1-4-5(2,3)6/h1H,2-3H3
Clave InChI
AETOGZWYRRUFFS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91996
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)