Merck
ENA429361381
Enamine
4-fluorobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1038,20 €
1 G
1317,70 €
2.5 G
2538,40 €
5 G
3735,70 €
10 G
5519,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-192510-50MG
341,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1038,20 €
1 G
1317,70 €
2.5 G
2538,40 €
5 G
3735,70 €
10 G
5519,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-192510-50MG
341,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-fluorobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7FO2/c10-6-2-1-5-3-8(9(11)12)7(5)4-6/h1-2,4,8H,3H2,(H,11,12)
Clave InChI
FECFIGBNSKXRJS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192510
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192510
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)