Merck
ENA429360608
Enamine
5-methoxy-1-phenylpentan-1-amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1324,20 €
5 G
1939,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-190264-100MG
232,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1324,20 €
5 G
1939,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.29
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-190264-100MG
232,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-methoxy-1-phenyl-1-pentanamine
Inchi Code
1S/C12H19NO/c1-14-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11/h2-4,7-8,12H,5-6,9-10,13H2,1H3
Clave InChI
CNIPSAFWDYGSJU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190264
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190264
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)