Merck
ENA429359931
Enamine
potassium 2-[(4-oxopent-2-en-2-yl)amino]acetate
Seleccione un Tamaño
100 MG
178,10 €
250 MG
254,80 €
500 MG
483,60 €
1 G
634,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-189014-100MG
178,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
178,10 €
250 MG
254,80 €
500 MG
483,60 €
1 G
634,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-189014-100MG
178,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
235-237
Iupac Name
potassium {[(1E)-1-methyl-3-oxo-1-butenyl]amino}acetate
Inchi Code
1S/C7H11NO3.K/c1-5(3-6(2)9)8-4-7(10)11;/h3,8H,4H2,1-2H3,(H,10,11);/q;+1/p-1/b5-3+;
Clave InChI
TYBXZQSCSNARCE-WGCWOXMQSA-M
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189014
Melting Point
235-237
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189014
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)