Merck
ENA429359607
Enamine
tert-butyl N-(1-cyclopentyl-3-hydroxypropan-2-yl)carbamate
Seleccione un Tamaño
100 MG
233,50 €
250 MG
314,10 €
500 MG
470,10 €
1 G
589,70 €
2.5 G
1147,40 €
5 G
1437,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-188237-100MG
233,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
233,50 €
250 MG
314,10 €
500 MG
470,10 €
1 G
589,70 €
2.5 G
1147,40 €
5 G
1437,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.35
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-188237-100MG
233,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl (1-cyclopentyl-3-hydroxypropan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H25NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11(9-15)8-10-6-4-5-7-10/h10-11,15H,4-9H2,1-3H3,(H,14,16)
Clave InChI
ZLEBLWDLKHDYEW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188237
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188237
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)